Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Oljedimma
Produktkod. 10245492
Change view
Komponenter uppmätt:
Olja 10/aP
Oljedimma 1/a
Mätområde:
0,1 - 1 mg/m 3
1 till 10 mg/m 3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde unitSize
10245492 Oljedimma 1/a 1 till 10 mg/m 3 Paket med 10
10495192 Olja 10/aP 0,1 - 1 mg/m 3 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245492 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6733031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2499.54 SEK / Paket med 10
    Save 485.46 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gasdetektionsrör för oljedimma.
6733031:
  • Indikerar endast aerosoler av mineral och syntetisk olja (dimma)
  • Standard mätområde: 1 till 10mg/m3
  • Antal slag: 100
  • Tid för mätning: ca. 25 min.
  • Färgförändring: Vit till brun
6728371:
  • Indikerar den totala koncentrationen av aerosoler av mineral och syntetisk olja (dimma) och oljeångor
  • Standard mätområde: 25 till 100 ug
  • Färgförändring: Vit till beige eller gul
Beställningsinfo
Obs: Förlängning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Ring Fishers kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Safety Equipment Institute (SEI) certifierad
Komponenter uppmätt Oljedimma 1/a
Fuktighetsområde Mindre än 20 mg/L
Mätområde 1 till 10 mg/m 3
Antal stroke 100
Kvantitet 10
Svarstid 25 min.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.