Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Oljedimma
Komponenter uppmätt:
Olja 10/aP
Oljedimma 1/a
Mätområde:
0,1 - 1 mg/m 3
1 till 10 mg/m 3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Gasdetektionsrör för oljedimma.
6733031:
- Indikerar endast aerosoler av mineral och syntetisk olja (dimma)
- Standard mätområde: 1 till 10mg/m3
- Antal slag: 100
- Tid för mätning: ca. 25 min.
- Färgförändring: Vit till brun
6728371:
- Indikerar den totala koncentrationen av aerosoler av mineral och syntetisk olja (dimma) och oljeångor
- Standard mätområde: 25 till 100 ug
- Färgförändring: Vit till beige eller gul
Beställningsinfo
Obs: Förlängning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Ring Fishers kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Safety Equipment Institute (SEI) certifierad |
| Komponenter uppmätt | Oljedimma 1/a |
| Fuktighetsområde | Mindre än 20 mg/L |
| Mätområde | 1 till 10 mg/m 3 |
| Antal stroke | 100 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 25 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 50 °F till 86 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 30 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.