Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - syre
Produktkod. 10475382
Change view
Mätområde:
5 till 23 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde unitSize
10475382 5 till 23 % Varje
1 options
Produktkod. 10475382 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8103261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 SEK
    3281.86 SEK / Paket med 1
    Save 1068.14 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Syre
Fuktighetsområde 0 till 40 mg/L
Mätområde 5 till 23 %
Antal stroke 1
Kvantitet 10
Svarstid 1 min.
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 5° till 50 °C