Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Ozon
Beskrivning
- Glasflaska
- Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Ozon 0,05/b |
| För användning med (utrustning) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Typ | Gas Detection Tube |
| Mätområde | 0,05 till 0,7 ppm |
| Kvantitet | 10/Låda |