Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Ozon
Produktkod. 10355142
Change view
Komponenter uppmätt:
Ozon 0,05/b
Ozon 10/a
Mätområde:
0,05 till 0,7 ppm
20 till 300 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde unitSize
10355142 Ozon 10/a 20 till 300 ppm Paket med 10
10120921 Ozon 0,05/b 0,05 till 0,7 ppm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10355142 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH21001
För att göra punktmätningar för olika gaser och ångor
  • Glasflaska
  • Kalibrerat 100mL prov av luft som dras genom röret med Drager Accuro™ bälgpump
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Ozon 10/a
Fuktighetsområde 2 till 30 mg/L
Mätområde 20 till 300 ppm
Antal stroke 1
Kvantitet 10
Svarstid 20 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C