Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Petroleumkolväten
Beskrivning
DrägerTubes are glass vials filled with a chemical reagent for the measurement of gas. They are designed for manual or automatic use with Dräger gas detection pumps. Applications include determination of concentration peaks, measurement of exposures in the inhalation area, identifying leakages, and analysis of air in confined spaces.
- Target: Petroleum hydrocarbons
- Standard range: 100 to 2,500 ppm (at 20°C, 1013 hPa)
- Measurement time: 30 sec
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Petroleumkolväten 100/a (acetylen) |
| För användning med (utrustning) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Typ | Gas Detection Tube |
| Fuktighetsområde | Mindre än 30 mg/L |
| Mätområde | 100 till 2500 ppm |
| Antal stroke | 2 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 30 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 40 °C |