Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Vattenånga
Produktkod. 10318562
Change view
Mätområde:
0,05 till 1
1 till 40
20 till 1500
20 till 40 mg/L
3 till 60
5 till 200
Typ av rör:
Vattenånga 0,1
Vattenånga 0,1/a
Vattenånga 1/b
Vattenånga 20/aP
Vattenånga 3/a
Vattenånga 5/ap
Svarstid:
1,5 min.
10 till 5 min.
2 min.
20/40 sek.
25 min.
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Svarstid unitSize
10318562 5 till 200 Vattenånga 5/ap 25 min. Paket med 10
15242770 3 till 60 Vattenånga 3/a Ej tillämpligt Paket med 3
10443922 0,05 till 1 Vattenånga 0,1/a 1,5 min. Paket med 10
10729314 20 till 40 mg/L Vattenånga 1/b 20/40 sek. Paket med 10
10296602 20 till 1500 Vattenånga 20/aP 10 till 5 min. Varje
10062541 1 till 40 Vattenånga 0,1 2 min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10318562 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6728531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 SEK
    1786.29 SEK / Paket med 10
    Save 583.71 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ Kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vattenånga
Fuktighetsområde Ej tillämpligt
Mätområde 5 till 200
Kvantitet 10
Svarstid 25 min.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Typ av rör Vattenånga 5/ap