Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Vattenånga
Produktkod. p-2429995
Mätområde:
0,05 till 1
1 till 40
20 till 1500
20 till 40 mg/L
3 till 60
5 till 200
Typ av rör:
Vattenånga 0,1
Vattenånga 0,1/a
Vattenånga 1/b
Vattenånga 20/aP
Vattenånga 3/a
Vattenånga 5/ap
Svarstid:
1,5 min.
10 till 5 min.
2 min.
20/40 sek.
25 min.
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Varje
Produktkod. 10318562
Brand: Dräger™ 6728531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Obs: Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ Kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vattenånga
Fuktighetsområde Ej tillämpligt
Mätområde 5 till 200
Kvantitet 10
Svarstid 25 min.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Typ av rör Vattenånga 5/ap