Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Svavelsyra
Descrizione
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Order Info
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifica
Specifica
| Komponenter uppmätt | Svavelsyra |
| Fuktighetsområde | Mindre än 15 mg/L |
| Mätområde | 1 till 5 |
| Antal stroke | 100 |
| Kvantitet | 9 |
| Svarstid | 100 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 41 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 5° till 40 °C |
| Typ av rör | Svavelsyra 1/a |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.