Läs mer
Dräger™ Svaveldioxidersättningssensor
Produktkod. 15179992
Change view
Mätområde:
0 till 50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
15179992 0 till 50 Varje
1 options
Produktkod. 15179992 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15245.00 SEK
    11961.63 SEK / Paket med 1
    Save 3283.37 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Sensor för användning med X-am 7000 multi-gasmonitorer
  • Detektionsområde: 0-50
  • Detekterar: SO2
Garanti
1 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Svaveldioxid (XS)
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 50
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.1
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40° till+ 50 °C
Garanti 1 år