Läs mer
Dräger™ X-act™ 5000 automatisk slangpump: batteripaket
Produktkod. 13547260
Change view
Typ:
NiMH batteripaket
Spänning:
110V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Spänning Förpackningsstorlek
13547260 NiMH batteripaket 110V Varje
1 options
Produktkod. 13547260 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 4523520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5920.00 SEK
    4732.85 SEK / Paket med 1
    Save 1187.15 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) X-act 5000 automatisk slangpump
Typ NiMH batteripaket
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5° till 40 °C
Spänning 110V