Läs mer
Dräger™ X-act™ 5000 Automatisk slangpump: Laddare
Produktkod. 13537270
Change view
Typ:
Väggladdare
Mått (L x B x H):
6 x 6 x 6 tum. (15,2 x 15,2 x 15,2 cm)
Spänning:
110/230VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Mått (L x B x H) Spänning Förpackningsstorlek
13537270 Väggladdare 6 x 6 x 6 tum. (15,2 x 15,2 x 15,2 cm) 110/230VAC Varje
1 options
Produktkod. 13537270 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 4523545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1709.33 SEK
    1264.51 SEK / Paket med 1
    Save 444.82 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Mått (L x B x H) 6 x 6 x 6 tum. (15,2 x 15,2 x 15,2 cm)
Typ Väggladdare
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 15.2 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5° till 40 °C
Spänning 110/230VAC
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.2 cm