Läs mer
Dräger™ X-am™ 5000 Multigas Monitor utan sensorer
Produktkod. 11631329
Change view
Batterityp:
AA alkalisk
Produktkod. Batterityp
11631329 AA alkalisk
1 options
Produktkod. 11631329 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 4543749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9196.28 SEK
    6773.44 SEK / Paket med 1
    Save 2422.84 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Innehåller
Alkaliskt batteri
Övervakning av gasens renhet i cylindrarna, mätning av andelen utgående gas efter blandning.
  • Utrustad med hållbar XXS-sensorteknik
  • Detekterar upp till fem gaser
  • Mäter brännbara gaser och ångor samt syre och skadliga koncentrationer av CO, H2S, CO 2 , Cl2, HCN, NH 3 , NO 2 , PH 3 och SO 2
  • Olika speciella kalibreringar för den katalytiska Ex-sensorn tillåter ännu mer känslighet vid detektering av specifika brännbara gaser och ångor
  • Lätt att byta ut, uppgradera eller kalibrera sensorerna till andra gaser
  • Med alkalisk strömförsörjning med AA-batterier
  • Ergonomisk mobiltelefondesign
  • Lätt och lätt att bära
  • Flexibelt och anpassningsbart sensorbyte
  • Vattentät, slitstark och dammbeständig enligt IP67
  • Integrerat gummiskydd och stötsäkra sensorer ger extra motstånd mot stötar och vibrationer
  • Okänslig för elektromagnetiska störningar
  • Kontrollpanel med två knappar och lätt att följa menysystemet möjliggör intuitiv användning
  • Reflekterande frontpanel hjälper till att hitta i mörker eller i vatten lätt
  • Avancerad CO-sensor kompenserar för korsstörningar från upp till 2000 ppm väte med mindre än 1 % respons
  • Kalibrering av friskluft, blandad gas och enkelgas kan göras direkt med hjälp av menyn
  • Valfri extern pump arbetar med en flexibel slang upp till 20 m lång och gör det möjligt att använda detektorn för mätningar före ingång för tankar, schakt
Specifikationer
  • Temperatur: -20° till +50 °C
  • Tryck: 700 till 1300 mbar
  • Luftfuktighet: 10 till 95 % relativ luftfuktighet
  • Visuellt larm: 180°
  • Ljudlarm: Flerton> 90 dB vid 30 cm
  • Drifttider:> 12 timmar; med pulsat läge> 40 timmar
  • Laddningstider:< 4 timmar
  • Datalogger: Kan läsas ut via infraröd ca. 1000 timmar med 5 gaser och ett registreringsintervall på 1 avläsning per minut
  • Mått (D x B x H): 3,1 x 4,7 x 12,9 cm
  • Vikt: ca. 220 g
Certifikat
ATEX; UL (Klass I och II, Div. 1 Grupp A, B, C, D, E, F, G T.-kod T4/T3); CSA (Klass I, Div. I Grupp A, B, C, D, T-kod T4/T3); IECEx; CE-märkning (elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EWG)); RoHS (direktiv 2002/95/EG)
Specifikationer
Larmtyper Visuell och hörbar
Batterityp AA alkalisk
Certifikat och efterlevnad ATEX; UL (Klass I och II, Div. 1 Grupp A, B, C, D, E, F, G T.-kod T4/T3); CSA (Klass I, Div. I Grupp A, B, C, D, T-kod T4/T3); IECEx; CE-märkning (elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EWG)); RoHS (direktiv 2002/95/EG)
Datapunkter Kan avläsas via infraröd ca. 1000 timmar med 5 gaser, 1 avläsning/min.
Djup (metriskt) 3.1 cm
Komponenter uppmätt LEL, Syre, Kolmonoxid, Vätesulfid, Koldioxid, Klor, Vätecyanid, Ammoniak, Kvävedioxid, Fosfin, Svaveldioxid
Typ Multigas monitor
Höjd (metrisk) 12.9 cm
Fuktighetsområde 10 till 95 % RH
Inkluderar Alkalisk strömförsörjning med AA-batterier
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Vikt (metrisk) 220g
Bredd (metrisk) 4.7 cm