Läs mer
Dräger™ Battery Packs for X-am™ 7000 Multigas Monitor
Produktkod. 11352090
Change view
Typ:
Standardbatteripaket
Batteritid:
9 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Batteritid Förpackningsstorlek
11352090 Standardbatteripaket 9 timmar Varje
1 options
Produktkod. 11352090 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8317408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessory for X-am 7000 Multigas Monitor.
Accessory for X-am 7000 Multigas Monitors.
Specifikationer
Batteritid 9 timmar
Mått (L x B x H) 6 x 5.5 x 3 in. (15 x 14 x 7.5cm)
För användning med (utrustning) Draeger X-am 7000 Multigas Monitor
Typ Standardbatteripaket
Höjd (engelska) 3 in.
Höjd (metrisk) 7.5 cm
IP-betyg IP67
Längd (engelska) 6 in.
Längd (metrisk) 15 cm
Vikt (engelska) 21.12 oz.
Vikt (metrisk) 600g
Bredd (engelska) 5.5 in.
Bredd (metrisk) 14 cm