Läs mer
Dräger™ X-plore™ 3300 Halvmask Andningsskydd
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Modern maskkroppsdesign med låg profil
- Utökat synfält och utrymme för att enkelt använda visir och sköldar
- Kan bäras bekvämt under hjälmar och visir
- Kompakt, lätt och består av färre delar
- Mjukt, lätt och flexibelt bandsystem
- Flexi-Fit huvudsele anpassar sig efter huvudets konturer utan tryck eller hår som trasslar in sig
- Innovativt X-Guided cross-over remsystem säkerställer en jämn viktfördelning och en jämn tätning
- 2-punkts bajonettkoppling med markeringar för isättning av filtret
- Flexibel nästätning passar säkert med skyddsglasögon och skyddsglasögon
- Insatsgjutningsteknik, slät yta
- Lätt att ta isär, rengöra och återmontera
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AS NZS 1716 |
| Certifieringar (EN) | EN 140 |
| Certifieringar (NIOSH) | NIOSH 42 CFR del 84 |
| Anslutningstyp | Bajonett |
| Färg | Blått |
| Material | Termoplastisk elastomer |
| Produkttyp | Halvmaskrespirator |
| Storlek | Intermediär |
| För användning med (utrustning) | X-plore™ Bajonettfilter och patroner |
| Modell | R55330 |