Läs mer
Dräger™ X-plore™ 3500 Halvmaskrespiratorer
Produktkod. 30243643
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30243643 Intermediär
30243641 Liten
30243640 Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30243643 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer R55350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.64 SEK
    466.74 SEK / Paket med 1
    Save 148.90 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad av mjukt och hudvänligt DrägerFlex-material, X-plore™ 3500 har en rullbandsdesign som gör att masken kan tas bort helt enkelt genom att släppa fästet vid neck.
  • Modern maskkroppsdesign med låg profil
  • Utökat synfält och utrymme för att enkelt använda visir och sköldar
  • Kan bäras bekvämt under hjälmar och visir
  • Mjukt och hudvänligt DrägerFlex-material
  • Mjukt, lätt och flexibelt bandsystem
  • Flexi-Fit huvudsele anpassar sig efter huvudets konturer utan tryck eller hår som trasslar in sig
  • Innovativt X-Guided cross-over remsystem säkerställer en jämn viktfördelning och en jämn tätning
  • 2-punkts bajonettkoppling med markeringar för isättning av filtret
  • Flexibel nästätning passar säkert med skyddsglasögon och skyddsglasögon
  • Nedfällbar remdesign gör att masken kan tas bort helt enkelt genom att lossa fästet i nacken
  • Lätt att ta isär, rengöra och återmontera
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS NZS 1716
Certifieringar (EN) EN 140
Certifieringar (NIOSH) NIOSH 42 CFR del 84
Anslutningstyp Bajonett
Färg Blått
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Halvmaskrespirator
Storlek Intermediär
För användning med (utrustning) X-plore™ Bajonettfilter och patroner
Inkluderar Nedfällbart selesystem, Återförslutningsbar förvaringsväska
Modell R55350