Läs mer
Dräger™ X-plore™ 5500 PC helmask
Produktkod. 15280478
Change view
Upphängningstyp:
4-poäng
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Upphängningstyp Förpackningsstorlek
15280478 4-poäng Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15280478 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer R55270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 SEK
    1658.24 SEK / Paket med 1
    Save 351.76 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De Dräger™ X-plore™ 5500 EPDM helmask är den rätta lösningen för miljöer som kräver ökat andningsskydd och ett klart synfält
Den dubbla skiktade ansiktstätningen med trippel tätningsverkan säkerställer tillförlitligt skydd och en säker, läckagefri tätning oavsett din ansiktsform
  • Dubbellagers ansiktstätning med trippel tätning
  • Bajonettkoppling för enkel och säker filterinfästning. Båda filtren sätts in i en riktning uppifrån och ned
  • Den bakåtsvepta lågprofildesignen säkerställer ett optimalt synfält och jämn viktfördelning med suverän rörelsefrihet
  • Slagsäker lins av polykarbonatmaterial (med plastram) ger utmärkt, brett synfält och extrem kemisk, termisk och mekanisk motståndskraft
  • 5-punktssele som möjliggör snabb och enkel påtagning utan att håret trasslar in sig
  • Tre storlekar i en, passar de flesta ansikts- och huvudstorlekar
  • EPDM-maskkropp med hög åldringsbeständighet
  • Två sidoplacerade bajonettanslutningar för användning med Dräger™ X-plore™ Twinfilter patronserie
Obs: filter ingår inte; måste beställas separat.
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
EN136 Cl.2 och NIOSH
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIOSH, CE, EN136 Cl.2
Material EPDM, polykarbonatlins
Produkttyp Helmask
Formatera Universell
För användning med (applikation) Rätt lösning för miljöer som kräver ökat andningsskydd och tydligt synfält
Upphängningstyp 4-poäng