Läs mer
Dräger™ XS-2 Sensorer för MiniWarn™ Multi-Gas monitorer
Produktkod. 11322080
Change view
Mätområde:
0 till 25 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
11322080 0 till 25 % Varje
1 options
Produktkod. 11322080 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6810375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8320.00 SEK
    6526.69 SEK / Paket med 1
    Save 1793.31 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
För detektering eller övervakning av syrgas
  • Mätområde 0-25 % volym
  • 0,1 % volymupplösning
  • Kompatibel med Pac III, MiniWarn och Multiwarn II monitorer
Garanti
2 år
Specifikationer
Komponenter uppmätt Syre
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Mätområde 0 till 25 %
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.1
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40° till+ 50 °C
Garanti 2 år