Läs mer
Dräger™ XS-sensorer för MiniWarn™ Multi-Gas monitorer
Produktkod. 10030032
Change view
Mätområde:
0 till 200
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10030032 0 till 200 Varje
1 options
Produktkod. 10030032 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6809115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16695.00 SEK
    13100.84 SEK / Paket med 1
    Save 3594.16 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
För detektering eller övervakning av acetaldehydgas
  • Område: 0 till 200 ppm med 1 ppm upplösning
Specifikationer
Komponenter uppmätt Organisk ånga
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Mätområde 0 till 200
Tryckområde 700 till 1300 mbar
Upplösning 0.5
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Garanti 1 år