Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ AR-GLAS™ Reservbyrett
Produktkod. 10647671 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10647671 50 ml Varje
10238460 10 ml Varje
10064310 15 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647671 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23718
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad med Dr. Schilling mönster från AR-GLAS™ . För användning med automatiska byretter.
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • För användning med automatisk byrett
  • Dr. Schilling mönster
  • Schellbach stil tillbaka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 580 mm
För användning med (utrustning) Automatiska byretter
Material Borsilikatglas
Typ Automatisk Buret