Läs mer
BRAND™ SILBERBRAND™ AR-GLAS™ Reservbyrett
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion
- För användning med automatisk byrett
- Dr. Schilling mönster
- Schellbach stil tillbaka
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| För användning med (utrustning) | Automatiska byretter |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Automatisk Buret |