Läs mer
Hirschmann™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling
Produktkod. 10195920
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10195920 10 ml Varje
10569222 15 ml Varje
10441331 25 ml Varje
10360001 50 ml Varje
10350411 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10195920 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3600161
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för automatisk dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling finns i en mängd olika kapaciteter för att passa dina behov.
  • Med Schellbach rand
  • Blå examen
  • Snabbflödesbyrett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Glas
Examen 0.05 mL
Inkluderar LDPE-flaska
skala Blått
Tolerans ±0,05 ml
Typ Schilling Buret
Certifikat och efterlevnad DKD-certifikat