Läs mer
Hirschmann™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling
Beskrivning
- Med Schellbach rand
- Blå examen
- Snabbflödesbyrett
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | LDPE-flaska |
| skala | Blått |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Typ | Schilling Buret |
| Certifikat och efterlevnad | DKD-certifikat |