Läs mer
Hirschmann™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling
Produktkod. 10360001
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10360001 50 ml Varje
10195920 10 ml Varje
10569222 15 ml Varje
10441331 25 ml Varje
10350411 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10360001 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3600175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1168.90 SEK / Paket med 1
    Save 271.10 SEK
    18% Av
I lager
Utmärkt för automatisk dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling finns i en mängd olika kapaciteter för att passa dina behov.
  • Med Schellbach rand
  • Blå examen
  • Snabbflödesbyrett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Glas
Examen 0.1 mL
Inkluderar LDPE-flaska
skala Blått
Tolerans ±0,1 ml
Typ Schilling Buret
Certifikat och efterlevnad DKD-certifikat