Läs mer
Hirschmann™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling
Produktkod. 10569222
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10569222
Brand: Hirschmann™ 3600164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för automatisk dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling finns i en mängd olika kapaciteter för att passa dina behov.
  • Med Schellbach rand
  • Blå examen
  • Snabbflödesbyrett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Glas
Examen 1 mL
Inkluderar LDPE-flaska
Tolerans 0.045
Typ Titreringsapparat
Certifikat och efterlevnad Batch-certifierad, Individuellt certifikat, DKD-certifikat