Läs mer
Hirschmann™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling
Produktkod. p-8011835
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10195920
Brand: Hirschmann™ 3600161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för automatisk dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Automatiska byretter, Acc. till Dr. Schilling finns i en mängd olika kapaciteter för att passa dina behov.
  • Med Schellbach rand
  • Blå examen
  • Snabbflödesbyrett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Glas
Examen 0.05 mL
Inkluderar LDPE-flaska
skala Blått
Tolerans ±0,05 ml
Typ Schilling Buret
Certifikat och efterlevnad DKD-certifikat