Läs mer
BRAND™ Bas för Schilling Automatisk burettflaska
Produktkod. 10514011 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
Schilling Automatic Buret Bottle, 500mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10514011
Brand: BRAND™ 23725
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Schilling automatisk byrett. Rymmer en 500 ml plastflaska med en diameter på 74 till 76 mm.
  • För användning med Schilling automatisk byrett
  • Rymmer en 500mL plastflaska 500ml, dia.74 till 76mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Schilling Automatic Buret Bottle, 500mL
Typ Plastic Bottles Base