Läs mer
Gibco™ DR4 Mus Embryonala Fibroblaster, bestrålade
Produktkod. 15990453 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
2 miljoner celler (2 x 10 6 celler)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15990453 2 miljoner celler (2 x 10 6 celler) Paket med 2
1 options
Produktkod. 15990453 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A34966
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Bestrålat Gibco DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs) är multidrogresistenta matarceller som stödjer odlingen av friska odifferentierade mänskliga och musembryonala stamceller (ESCs) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs).
Tillverkad av MTI-GlobalStem och motsvarande MTI-GlobalStem Cat. Inga. GSC-6204G, dessa MEF-celler är isolerade från DR4 x CF1 hybridmöss, mitotiskt arresterade genom bestrålning och testade för att säkerställa säkerhet och prestanda. För andra varianter av läkemedelsresistenta MEF, se CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, Bestrålade eller CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblaster, MitC-Treated. Du kan också välja från vårt urval av icke-läkemedelsresistenta MEF för att passa din applikation.
• Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
• Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
• Utför läkemedelsurval med MEFs som är resistenta mot neomycin/geneticin,
puromycin, hygromycin och 6-tioguanin Spara tid med färdiga MEFs
Bestrålade DR4 MEFs hjälper till att spara tid och problem med att hantera en djuranläggning, utföra tråkiga, tidskrävande dissektioner och testning, dag efter vecka, samt cellexpansion, dag efter vecka. Fokusera på din forskning med dessa förinaktiverade, färdiga att använda matare.
Kultur med noggrant testade matarceller
Varje parti av DR4 MEFs testas för bakterier, svampar, mykoplasma och olika muspatogener för att minimera risken för kontaminering. Varje lot testas också för livsduglighet efter upptining (vanligtvis större än 95%) och förmåga att stödja mus och mänskliga ESC:er för att säkerställa robust och konsekvent prestanda. Dessa MEFs har framgångsrikt använts med ESC/iPSC-linjer från andra arter, men bör testas för kompatibilitet om de används för en sådan applikation.
Utför läkemedelsurval med multiresistenta celler DR
4 MEF uttrycker transgener som gör dem resistenta mot fyra olika läkemedel: geneticin (G418), puromycin, hygromycin och 6-tioguanin. Varje lot testas för tolerans mot olika koncentrationer av dessa läkemedel och tröskelintervallet för överlevnad rapporteras i analyscertifikatet för att underlätta utformningen av experiment. Använd dessa matarceller för att stödja odifferentierad ESC- eller iPSC-kultur medan du utför läkemedelsurval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras
i flytande kväve.
Åldras Embryonal
Celltyp Matarceller (embryonala musfibroblaster)
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Antal celler 2 x 10 6
Kvantitet 2 miljoner celler (2 x 10 6 celler)
Frakt skick Skickas på torris