Läs mer
Drabkins hemoglobinreagens för diagnostik, Chem Lab
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gult reagens för diagnostisk testning |
| Förpackning | Färgad polyeten |
| Kvantitet | 1 l |
| Förvaringskrav | Förvara i rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Drabkin's Haemoglobine reagent
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P391-Samla upp spill.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium cyanide