Läs mer
Cytiva Dracon svamp, tjocklek = 6 mm (0,25 tum)
Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Beställningsinfo
- Mått: 3,54 x 4,13 tum. (9 x 10,5 cm)
- Tjocklek: 0,25 tum. (6 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | Blotting Svamp |
| Tjocklek (engelska) | 0,23 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0,6 cm |