Läs mer
Dracorhodin Perchlorate, TRC
Produktkod. 30378114
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378114 25 mg
30381435 100 mg
30382881 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30378114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD67891025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125536-25-6
Molekylformel C17 H15 O3 . Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 366.75
Synonym 1-Benzopyrylium, 7-hydroxy-5-methoxy-6-methyl-2-phenyl-, perchlorate (1:1), 1-Benzopyrylium, 7-hydroxy-5-methoxy-6-methyl-2-phenyl-, perchlorate (salt) (9CI), Dracorhodin perchlorate
IUPAC-namn 5-methoxy-6-methyl-2-phenylchromenylium-7-ol;perchlorate
LEDER COc1c(C)c(O)cc2[o+]c(ccc12)c3ccccc3.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Dracorhodin Perchlorate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O3.ClHO4/c1-11-14(18)10-16-13(17(11)19-2)8-9-15(20-16)12-6-4-3-5-7-12;2-1(3,4)5/h3-10H,1-2H3;(H,2,3,4,5)
Formel vikt 366.0506
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.