Läs mer
Draeger Draeger Nitrous Oxide Diffusion Tubes
Produktkod. 15353686
Change view
Komponenter uppmätt:
lustgas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt unitSize
15353686 lustgas Varje
1 options
Produktkod. 15353686 Leverantör Draeger Leverantörsnummer 8101472
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The Draeger diffusion tubes are direct reading systems used for the determination of time weighted average concentrations over the duration of one to eight hours.
  • Easy to handle - used with a plastic holder that is attached to clothing
  • Measures very low contentrations
  • Measurement result can be read directly on the scale printed on the tube following the length of discolouration
Specifikationer
Komponenter uppmätt lustgas
För användning med (utrustning) Draeger Diffusion Tube Holder
Typ Gas Detection Tube