Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Ammoniak
Produktkod. 10060042
Change view
Mätområde:
0,25 till 3
0,5 till 10 %
2 till 30
5 till 100
5 till 700
Typ av rör:
Ammoniak 0,25/a
Ammoniak 0,5 %/a
Ammoniak 2/a
Ammoniak 5/a
Ammoniak 5/b
Fuktighetsområde:
3 till 12 mg/L
Mindre än 20 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Fuktighetsområde unitSize
10060042 0,25 till 3 Ammoniak 0,25/a Mindre än 20 mg/L Paket med 10
10110971 5 till 100 Ammoniak 5/b Mindre än 20 mg/L Paket med 10
15220578 2 till 30 Ammoniak 2/a Mindre än 20 mg/L Varje
10299941 2 till 30 Ammoniak 2/a Mindre än 20 mg/L Paket med 10
10695431 5 till 700 Ammoniak 5/a Mindre än 20 mg/L Paket med 10
15132323 0,5 till 10 % Ammoniak 0,5 %/a 3 till 12 mg/L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10060042 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101711
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Beskrivning Detektorrör
Komponenter uppmätt Ammoniak
Fuktighetsområde Mindre än 20 mg/L
Mätområde 0,25 till 3
Antal stroke 10
Kvantitet 10
Svarstid 1 min.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 50 °C
Typ av rör Ammoniak 0,25/a