Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Ammoniak
Produktkod. 15132323
Mätområde:
0,25 till 3
0,5 till 10 %
2 till 30
5 till 100
5 till 700
Typ av rör:
Ammoniak 0,25/a
Ammoniak 0,5 %/a
Ammoniak 2/a
Ammoniak 5/a
Ammoniak 5/b
Fuktighetsområde:
3 till 12 mg/L
Mindre än 20 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15132323
Brand: Dräger™ CH31901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Beskrivning Detektorrör
Komponenter uppmätt Ammoniak
Fuktighetsområde 3 till 12 mg/L
Mätområde 0,5 till 10 %
Antal stroke 1+1
Kvantitet 10
Svarstid 20 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ av rör Ammoniak 0,5 %/a