Läs mer
Draeger Korttidsrör
Produktkod. 10364020
Change view
Komponenter uppmätt:
Mercaptan 0,1/a
i-Propanol 50/a
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
10364020 Mercaptan 0,1/a Paket med 10
15648754 i-Propanol 50/a Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364020 Leverantör Draeger Leverantörsnummer 8103281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3375.00 SEK
    2545.54 SEK / Paket med 10
    Save 829.46 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lätt att använda Draeger rör har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv och pålitlig metod för mätning av gaser.
  • Snabba och riktade mätningar
  • Enkel hantering antingen manuellt med Draeger-Tube-pumpen accuro eller automatiskt med Draeger X-act 5 000
  • Användningsområde omfattar luftundersökningar på arbetsplatsen, teknisk gasanalys inom områden med emissions/immissionskoncentrationer, mätning av tryckluft/gaser
  • Mäter ett stort antal olika gaser och ångor
Specifikationer
Komponenter uppmätt Mercaptan 0,1/a
Typ Kortfristig Draeger Provtagningsrör
För användning med (applikation) Punktmätning av mer än 500 olika gaser