Läs mer
Draeger Korttidsrör
Produktkod. p-7237740
Komponenter uppmätt:
Mercaptan 0,1/a
i-Propanol 50/a
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10364020
Brand: Draeger 8103281
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lätt att använda Draeger rör har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv och pålitlig metod för mätning av gaser.
  • Snabba och riktade mätningar
  • Enkel hantering antingen manuellt med Draeger-Tube-pumpen accuro eller automatiskt med Draeger X-act 5 000
  • Användningsområde omfattar luftundersökningar på arbetsplatsen, teknisk gasanalys inom områden med emissions/immissionskoncentrationer, mätning av tryckluft/gaser
  • Mäter ett stort antal olika gaser och ångor
Specifikationer
Komponenter uppmätt Mercaptan 0,1/a
Typ Kortfristig Draeger Provtagningsrör
För användning med (applikation) Punktmätning av mer än 500 olika gaser