Läs mer
Kern Sohn Draft Shield Rear Panel
Produktkod. 17351513
Encompass_Preferred
Change view
För användning med (utrustning):
ABP Range Balances
ALJ Range Balances
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17351513 ABP Range Balances
17371553 ALJ Range Balances
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17351513 Leverantör Kern Sohn Leverantörsnummer ABPA01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Draft shield rear panel with integrated ioniser to neutralise electrostatic charge.
  • Fitted in place of the existing glass rear panel of the draft shield
  • Includes rear panel, ionizer, and power supply
Specifikationer
För användning med (utrustning) ABP Range Balances
Material Plastic
Inkluderar Rear Panel, Ionizer, and Power Supply