Läs mer
Dräger™ Drager™ Detektorrör för Aerotest System - Impactor
Komponenter uppmätt:
Oljedimma i tryckluft
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
DragerTubes™ med accuro™ pumpen ger exakta resultat och erbjuder en± 10 % standardavvikelse. Detta beror på den konsekventa volymen som levereras av bälgpumpens design och kvaliteten som uppnås genom att individuellt kalibrera varje batch av DragerTubes , som batchtestas med jämna mellanrum, för att garantera noggrannhet under rörens hela livslängd.
- För användning med Aerotest-systemet
- Std. Mätområde (vid 20 C, °1013 hPa): 0,1 till 1,0 mg/m 3
- Luftfuktighetsområde: max. 60% RH
- Omgivningstemperatur: 10° till 30 °C
- Mätningstid: 5 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsgränser | 0,1 till 1,0 mg/m 3 |
| Komponenter uppmätt | Oljedimma i tryckluft |
| För användning med (utrustning) | Aerotest System |
| Fuktighetsområde | max. 60% RH |
| Mätområde | 0,1 till 1,0 mg/m 3 |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Svarstid | 5 min. |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 30 °C |