Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: kvävedioxid
Produktkod. 15594933
Change view
Mätområde:
0,1 till 30 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
15594933 0,1 till 30 ppm Paket med 10
1 options
Produktkod. 15594933 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8103631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    1654.33 SEK / Paket med 10
    Save 540.67 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Kostnadseffektivt och pålitligt sätt att mäta giftiga gaser och ångor på arbetsplatsen
DragerTubes™ med accuro™ pumpen ger exakta resultat och erbjuder en± 10 % standardavvikelse. Detta beror på den konsekventa volymen som levereras av bälgpumpens design och kvaliteten som uppnås genom att individuellt kalibrera varje batch av DragerTubes , som batchtestas med jämna mellanrum, för att garantera noggrannhet under rörens hela livslängd.
  • Mätområde: 0,1 till 30 ppm
Specifikationer
Detektionsgränser 0,1 till 30 ppm
Komponenter uppmätt Kvävedioxid 0,1/a
Mätområde 0,1 till 30 ppm
Kvantitet 10/Pk.