Läs mer
GVS Dräneringsskiva
Beskrivning
- Används ofta med PCTE (polykarbonat) och PETE (polyester) membran för att öka flödet
- Distans mellan staplade membran
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Polyester |
| Material (membran) | Polyester |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Membranfilter |
| Diameter (metrisk) | 42 mm |
| För användning med (utrustning) | Filtreringssystem |