Läs mer
SymLine™ Gängadapter för bassäng
Produktkod. 15818622
Change view
Stängningsstorlek:
GL25, G 1 1/2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15818622 GL25, G 1 1/2 tum Varje
1 options
Produktkod. 15818622 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 SEK
    839.16 SEK / Paket med 1
    Save 72.84 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek GL25, G 1 1/2 tum
Stängningsfärg Svart
Beskrivning GL25 (m) till G 1 1/2 tum (f)
Färg Svart
Liner material HDPE-EC
För användning med (utrustning) Rörsystem, Rörsystem med SymLine™ FlexTube och FlexTube Pro
Material HDPE-EC
Produkttyp Gängadapter