Läs mer
Sartorius™ Ersättningsskärmar för användning med serie 16316 glashållare för 50 mm/47 mm vakuumfiltreringsmembran
Produktkod. 10335001 Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Dräneringsskärm
Supportskärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10335001
Brand: Sartorius™ 6983007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsskärmar är tillverkade av PTFE-belagt rostfritt stål och är för användning med Sartorius™ Serie 16316 glashållare för 50 mm/47 mm vakuumfiltreringsmembran.
  • Produkttyp: Skärm
  • Material: PTFE-belagt rostfritt stål
  • För användning med (utrustning): Sartorius™ 16316 Glasvakuumfiltreringshållare för 50 mm/47 mm membranfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Filterhållare
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering
Håller Sartorius™ 16316 Glasvakuumfiltreringshållare för 50 mm/47 mm membranfilter
Typ Supportskärm