Läs mer
Julabo™ Avloppskran med slang för skakvattenbad
Produktkod. 10237373
Change view
Typ:
Avloppskran med rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10237373 Avloppskran med rör Varje
1 options
Produktkod. 10237373 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 8970453
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) TW8, TW12, TW20 vattenbad, SW22, SW23 skakvattenbad, HE-4, HL-4, MA-12, MA-26, MA-4 värmecirkulator
Typ Avloppskran med rör