Läs mer
Hecht Karl™ Drainer
:
Mått: (L x B x H) 420 x 170 x 300mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Drainer |
| Material | Tråd |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Storlek | Liten |
| Mått (L x B) | 420 x 170mm |
| Längd (metrisk) | 420 mm |
| Bredd (metrisk) | 170 mm |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |