Läs mer
Bochem™ Dräneringsställ med dropppanna
Produktkod. 10536951
Change view
Antal ställ:
44 stift
65 stift
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal ställ Förpackningsstorlek
10536951 65 stift Varje
10162171 44 stift Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536951 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10130
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provrör och flaskor. De Bochem Dräneringsställ med dropppanna finns i två storlekar.
  • För provrör och flaskor
  • Två storlekar: 44 och 65 stift
  • PA-beläggning
Specifikationer
Håller Provrör och kolvar
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Töm provrör och kolvar
Antal ställ 65 stift
Längd (metrisk) 420 mm
Produkttyp Dräneringsställ med dropppanna
Höjd (metrisk) 610 mm