Läs mer
Bochem™ Dräneringsställ med dropppanna
Produktkod. p-8006741
Antal ställ:
44 stift
65 stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10536951
Brand: Bochem™ 10130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provrör och flaskor. De Bochem Dräneringsställ med dropppanna finns i två storlekar.
  • För provrör och flaskor
  • Två storlekar: 44 och 65 stift
  • PA-beläggning
Specifikationer
Produkttyp Dräneringsställ med dropppanna
Håller Provrör och kolvar
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Töm provrör och kolvar
Antal ställ 65 stift
Längd (metrisk) 420 mm
Höjd (metrisk) 610 mm