missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DRAP1 Antibody (PCRP-DRAP1-1A8), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24153V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DRAP1 Monoclonal antibody specifically detects DRAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| DRAP1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| dr1-associated corepressor, Dr1-associated protein 1, DR1-associated protein 1 (negative cofactor 2 alpha), NC2-alphaNegative co-factor 2-alpha, negative cofactor 2 alpha | |
| Recombinant human DRAP1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PCRP-DRAP1-1A8 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 10589 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering