Beskrivning
Färga levande eller fixerade celler med Thermo Scientific™ DRAQ5 Fluorescent Probe, en långt röd DNA-färgning.
Fluorescenscellbaserade analyser, såsom flödescytometri, in-cell ELISA , fluorescensmikroskopi och höginnehållsavbildning kräver en fluorescerande märkning för att identifiera enskilda celler. När flera fluorescerande prober används för att detektera olika cellulära mål eller aktiviteter, måste varje sond ha ett fluorescerande spektrum som skiljer sig från de andra sonderna. De blåfluorescerande DNA-bindande sonderna, Hoechst och DAPI används ofta; dessa sonder kan dock inte användas när UV-belysning inte är tillgänglig eller andra blåemitterande fluorescerande prober används. Därför är nukleära prober som avger i en annan färg än blått användbara för cellidentifiering och räkning och för att bestämma kärnmorfologi och DNA-innehåll.
- På grund av dess långt röda excitation och emission, den DRAQ5 Fluorescent Probe kan multiplexeras med många andra fluoroforer och är idealisk för celler som uttrycker grönt fluorescerande protein (GFP) fusionsproteiner
- Kompatibel med många befintliga protokoll över ett brett utbud av instrumenteringsplattformar
- Avger i det långt röda området, är lipofilt och korsar cell- och kärnmembran i levande och fixerade celler och vävnader för snabb DNA-färgning
- Stain är vattenlöslig, levereras färdig att använda och kräver inte RNase, cellys eller ett tvättsteg, vilket gör den kompatibel med automatisering
- Eftersom DNA-färgning är stökiometrisk, DRAQ5 Fluorescerande sond kan användas för analys av DNA-innehåll i cellproliferationsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Beskrivning | DRAQ5™ Fluorescerande sondlösning (5 mM) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellavbildning |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | Fluorescerande problösning |
| Typ av färg | Cellpermeant |
| Excitationsvåglängdsområde | 647 nm |
| Visa mer |