Läs mer
Tocris Bioscience™ DREADD agonist 21 dihydrochloride
Beskrivning
DREADD agonist 21 dihydrochloride is a water soluble version of DREADD agonist 21 (Cat. No. 5548). Potent muscarinic DREADD agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-(1-Piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride |
| CAS | 2250025-92-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | DREADD Activators |
| Molekylformel | C17H18N40.2 HCl |
| Formel vikt | 351.27 |
| Renhet | 98% |