Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffertar (10X)
Produktkod. 11360600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11360600 Grön Paket med 10
11856863 Färglös Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360600 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B71
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific 10X DreamTaq Bufferten är specifikt optimerad för PCR-användning DreamTaq DNA-polymeras och DreamTaq Hot Start DNA-polymeras.
Thermo Scientific DreamTaq Buffert (10X), tillgänglig i färglösa och gröna format, är specifikt optimerad för PCR-användning DreamTaq DNA-polymeras och DreamTaq Hot Start DNA-polymeras. Den innehåller både KCl och ( NH4 ) 2SO4 för att ge hög specificitet för primer-annealing vid ett brett intervall av MgCl2- koncentrationer. 10X DreamTaq buffert inkluderar 20 mM MgCl2
Dessutom 10X DreamTaq Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen. Densitetsreagenset tillåter direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Det blå färgämnet (migrerar med –3 5 kb DNA-fragment i 1 % agarosgel) och det gula färgämnet (migrerar snabbare än 10 bp DNA-fragment i 1 % agarosgel) ingår för övervakning av elektroforesförloppet. Färgämnena har excitationstoppar vid 424 nm och 615 nm.
Anteckningar
  • För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderar vi att du använder den färglösa DreamTaq Buffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DreamTaq Grön buffert
Färg Grön
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Formulering Nonidet P40 Etylfenolpoly (etylenglykoleter) 9016-45-9 ( <0,9), polyetylenglykol 25322-68-3 (7-13), Sukkol 57-50-1 (10-30)
Inkluderar • 10X DreamTaq Green Buffer (med 20 mM MgCl2), 4 x 1,25 ml
Förvara i en frysfri frys utan frost vid -20 °C.